Learn More
1-Brom-2-Methylnaphthalin, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
1-Bromo-2-methylnaphthalene is used as test compound in determination of halogenated hydrocarbons at trace levels by supercritical fluid chromatography-microwave-induced plasma mass spectrometry. Dynamic phosphorescence quenching of 1-bromo-2-methylnaphthalene without deoxygenation has been used for selective sensing of Cu(II) at ngm levels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-2-Methylnaphthalin wird als Testverbindung bei der Bestimmung von Halogenkohlenwasserstoffen in Spurenwerten durch die überkritische Flüssigkeitschromatographie - mikrowelleninduzierte Plasma-Massenspektrometrie verwendet. Das dynamische Phosphorquenching von 1-Brom-2-Methylnaphthalin ohne Desoxygenierung wurde für die selektive Messung von Cu(II) bei NGM-Konzentrationen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
1-Brom-2-Methylnaphthalin wird als Testverbindung bei der Bestimmung von Halogenkohlenwasserstoffen in Spurenwerten durch die überkritische Flüssigkeitschromatographie - mikrowelleninduzierte Plasma-Massenspektrometrie verwendet. Das dynamische Phosphorquenching von 1-Brom-2-Methylnaphthalin ohne Desoxygenierung wurde für die selektive Messung von Cu(II) bei NGM-Konzentrationen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-2-methylnaphthalene |
Dichte | 1.428 |
Siedepunkt | 295°C to 296°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.649 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 2042531 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Formelmasse | 221.1 |
Reinheit (%) | 90% |