Learn More
1-Brom-2-(Trifluormethylthio)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430050
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11430050 1 g 1 Gramm
11440050 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430050 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50576.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1644-72-0 | C7H4BrF3S | 257.07 g/mol
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene is used as organic chemical synthesis intermediate. It is also a useful halogenated compound for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-2-(trifluormethylthio)benzol wird als Zwischenprodukt bei der organischen chemischen Synthese verwendet. Es ist auch eine nützliche halogenierte Verbindung für die Proteomikforschung.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1644-72-0
Summenformel C7H4BrF3S
Molekulargewicht (g/mol) 257.07
MDL-Nummer MFCD00236347
InChI-Schlüssel IWRJVJJQWGZKMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethylthio bromobenzene, 1-bromo-2-trifluoromethylthio benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl sulfanyl benzene, 2-bromophenyl trifluoromethyl sulfane, 2-bromophenyl trifluoromethyl sulphide, pubchem20490, 1-bromo-2-trifluoromethylsulfanyl benzene, 1-trifluoromethylthio-2-bromobenzene, 2-bromo-1-trifluoromethylthio benzene, 2-bromophenyl trifluoromethyl sulfide
PubChem CID 2779338
IUPAC-Name 1-bromo-2-[(trifluoromethyl)sulfanyl]benzene
SMILES FC(F)(F)SC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Siedepunkt 92°C to 94°C (20 mmHg)
Brechungsindex 1.5125
Menge 1 g
Formelmasse 257.07
Reinheit (%) 97%