Learn More
1-Brom-3,4-Dichlorbenzol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10543221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10543221 100 g Glasflasche 100 Gramm
10499940 25 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10543221 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 269811000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18282-59-2 | C6H3BrCl2 | 225.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18282-59-2
Summenformel C6H3BrCl2
Molekulargewicht (g/mol) 225.89
MDL-Nummer MFCD00040849
InChI-Schlüssel CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dichloro, 3,4-dichlorophenyl bromide, 3,4-dichloro-1-bromobenzene, 4-bromo-1,2-dichloro-benzene, 5-bromdichlorbenzol, pubchem3611, acmc-1btol, 3,4-dichloro-bromobenzene
PubChem CID 29013
IUPAC-Name 4-Brom-1,2-Dichlorbenzol
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3, 4-dichlorobenzene
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 23.0°C to 24.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 140.0°C to 142.0°C (30.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H3Cl2
Brechungsindex 1.5986 to 1.6006
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 225.91
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.