Learn More
1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479453
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479453 250 g 250 Gramm
11459453 10 g 10 Gramm
11469453 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479453 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12337.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 328-70-1 | C8H3BrF6 | 293.006 g/mol
1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene is used to prepare the tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate ion, which acts as a stabilizing counterion for electrophilic organic and organometallic cations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Bis(trifluormethyl)-5-brombenzol wird bei der Herstellung des Tetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]borat-Ions verwendet, das als stabilisierendes Gegenion für elektrophile organische und organometallische Kationen dient.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-70-1
Summenformel C8H3BrF6
Molekulargewicht (g/mol) 293.006
MDL-Nummer MFCD00000381
InChI-Schlüssel CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl bromobenzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromobenzene, mbt-br, 3,5-di trifluoromethyl bromobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-1-bromobenzene, 3,5-bis-trifluoromethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bromide, 1-bromo-3,5-bis-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67602
IUPAC-Name 1-Brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3,5-bis (trifluoromethyl)benzene
Schmelzpunkt -16°C
Dichte 1.698
Siedepunkt 152°C to 155°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.427
Menge 250 g
Beilstein 2123669
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 293.01
Reinheit (%) 98%