Learn More
1-Brom-3,5-di-tert-Butylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383626
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11383626
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14646.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 22385-77-9 | C14H21Br | 269.226 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22385-77-9
Summenformel C14H21Br
Molekulargewicht (g/mol) 269.226
MDL-Nummer MFCD00796945
InChI-Schlüssel BUOWTUULDKULFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene, 3,5-di-tert-butylbromobenzene, 3,5-di-t-butylbromobenzene, 1-bromo-3,5-di-t-butylbenzene, 1-bromo-3,5-ditert-butyl benzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 1,5-bis tert-butyl-3-bromobenzene, acmc-1cpbo, g00018-watson-int, 3,5-di-t-butyl-bromobenzene
PubChem CID 620136
IUPAC-Name 1-brom-3,5-ditert-butylbenzol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)Br)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3,5-di-tert-butylbenzene
Schmelzpunkt 62°C to 66°C
Menge 1 g
Beilstein 2091559
Formelmasse 269.23
Reinheit (%) 99%