missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Bromo-3,5-dimethyladamantane, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31334371
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31334371 5 g
31332879 100 g
31326771 500 g
31318422 25 g
31329961 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31334371 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD142415g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3,5-dimethyladamantane
CAS 941-37-7
Summenformel C12H19Br
MDL-Nummer MFCD00077197
Menge 5 g
SMILES CC1(C2)CC3(C)CC2(Br)CC(C3)C1
Molekulargewicht (g/mol) 243.18
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.