Learn More
1-Bromo-3-Bromomethyl-2-Fluorobenzol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402750
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10402750 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10402750 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00216DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluorobenzene
CAS 149947-16-0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H5Br2F
Menge 1 g
Synonym 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluorobenzene, 3-bromo-2-fluorobenzyl bromide, benzene,1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro, acmc-20ahso, intermediates-zcf02146, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro
InChI-Schlüssel MGVHFTWDCYIBDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)CBr
IUPAC-Name 1-brom-3-(brommethyl)-2-fluorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 267.923
PubChem CID 18989440
Formelmasse 267.92
Reinheit (%) 97%