Learn More
1-Brom-3-Chlor-2-Fluorbenzol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498168 100 g 100 Gramm
15488168 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61622.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 144584-65-6 | C6H3BrClF | 209.442 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144584-65-6
Summenformel C6H3BrClF
Molekulargewicht (g/mol) 209.442
MDL-Nummer MFCD03412182
InChI-Schlüssel DRNWNTAANHEQMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-fluorobromobenzene, 1-bromo-2-fluoro-3-chlorobenzene, 1-bromo-3-chloro-2-fluoro-benzene, pubchem4338, acmc-1c0jw, intermediates-zcf02109, ksc493i6p, benzene,1-bromo-3-chloro-2-fluoro
PubChem CID 3685762
IUPAC-Name 1-Brom-3-Chlor-2-Fluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 100 g
Formelmasse 209.44
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest