Learn More
1-Bromo-3-Ethylbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10150892
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10150892 1 g 1 Gramm
10283372 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10150892 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00571DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2725-82-8
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.064
MDL-Nummer MFCD00156128
InChI-Schlüssel ZRFJYAZQMFCUIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1-bromo-3-ethyl, 3-ethylbromobenzene, 1-bromo-3-ethyl-benzene, 3-bromoethyl benzene, 3ethylbromobenzene, m-bromoethylbenzene, 3-bromo-ethylbenzene, pubchem3771, 1bromo-3-ethylbenzene, 1-bromo-3-ethylbenze
PubChem CID 123170
IUPAC-Name 1-Brom-3-ethylbenzol
SMILES CCC1=CC(=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-ethylbenzene
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel CH3CH2C6H4Br
Menge 1 g
Formelmasse 185.06
Reinheit (%) 97%