Learn More
1-Brom-3-Ethylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494953
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494953 1 g 1 Gramm
11404963 5 g 5 Gramm
11414963 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494953 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12258.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2725-82-8 | C8H9Br | 185.064 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2725-82-8
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.064
MDL-Nummer MFCD00156128
InChI-Schlüssel ZRFJYAZQMFCUIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1-bromo-3-ethyl, 3-ethylbromobenzene, 1-bromo-3-ethyl-benzene, 3-bromoethyl benzene, 3ethylbromobenzene, m-bromoethylbenzene, 3-bromo-ethylbenzene, pubchem3771, 1bromo-3-ethylbenzene, 1-bromo-3-ethylbenze
PubChem CID 123170
IUPAC-Name 1-Brom-3-ethylbenzol
SMILES CCC1=CC(=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-ethylbenzene
Dichte 1.3493
Siedepunkt 76°C to 78°C (10 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 185.06
Reinheit (%) 98%