Learn More
1-Brom-3-iodbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484147
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484147 100 g 100 Gramm
11474147 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484147 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19596.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 591-18-4 | C6H4BrI | 282.91 g/mol
1-Bromo-3-iodobenzene is used in the preparation of 3'-bromo-2,3,4,5,6-pentaethyl-biphenyl by reacting with hex-3-yne. It is also used to prepare 1-(3'-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene and 1-(3'-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooct-1-ene. Further, it is involved in the preparation of oxygen-tethered 1,6-enynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-3-iodobenzol wird bei der Zubereitung von 3′-Brom-2,3,4,5,6-pentaethyl-Biphenyl durch Reaktion mit Hex-3-yn verwendet. Es wird auch zur Vorbereitung von 1-(3′-Bromphenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordec-1-en und 1-(3′-Bromphenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroct-1-en verwendet. Außerdem ist es an der Vorbereitung von sauerstoffgebundenen 1,6Enynen beteiligt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Säuren. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-18-4
Summenformel C6H4BrI
Molekulargewicht (g/mol) 282.91
MDL-Nummer MFCD00001043
InChI-Schlüssel CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-3-iodo, m-bromoiodobenzene, 1-bromo-3-iodo-benzene, 3-bromo-1-iodobenzene, attercop-chm at127411, m-bromjodbenzol, 3-iodobromobenzene, 3-bromo iodobenzene
PubChem CID 11561
IUPAC-Name 1-Brom-3-iodbenzol
SMILES BrC1=CC=CC(I)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-iodobenzene
Schmelzpunkt -9°C
Dichte 2.219
Siedepunkt 252°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.662
Menge 100 g
Beilstein 1854384
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 282.91
Reinheit (%) 98%