Learn More
1-Brom-3-Isopropylbenzol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-3-isopropylbenzene |
Dichte | 1.285 |
Siedepunkt | 210°C |
Summenformel | C5H6N2O2 |
Brechungsindex | 1.534 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1858092 |
Synonym | 3-hydroxy-1-methylpyridazin-6 1h-one, 1-methyl-3,6-pyridazinedione, n-methyl-3,6-pyridazinedione, n-methylmaleic hydrazide, 6-hydroxy-2-methylpyridazin-3 2h-one, n-methyl maleic hydrazide, 1-methyl-3,6-1h,2h pyridazinedione, 1-methyl-1,2-dihydropyridazine-3,6-dione, 6-hydroxy-2-methylpyridazin-3-one, 1-methyl-1,2-dihydro-3,6-pyridazinedione |
Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix in water. |
InChI-Schlüssel | UAECOHJYXUJDOF-UHFFFAOYSA-N |