Learn More
1-Brom-3-nitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10571601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10571601 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10163020 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10571601
Marke: Thermo Scientific Acros 160390250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 585-79-5 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 585-79-5
Summenformel C6H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 202.01
MDL-Nummer MFCD00024298
InChI-Schlüssel FWIROFMBWVMWLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromonitrobenzene, m-bromonitrobenzene, benzene, 1-bromo-3-nitro, 3-nitrobromobenzene, m-nitrobromobenzene, 1-bromo-3-nitro-benzene, 3-bromo-1-nitrobenzene, ccris 3114, meta-bromonitrobenzene, bromonitrobenzene-3
PubChem CID 11457
IUPAC-Name 1-bromo-3-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-nitrobenzene
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 51°C to 54°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.7040g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel BrC6H4NO2
Menge 25 g
Beilstein 05, 248
Formelmasse 202.01
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3-nitrobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.