Learn More
1-Bromo-3-(tert-Butyldimethylsiloxy)benzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047039
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11348406 1 g 1 Gramm
11358406 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11348406
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17440.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65423-56-5
Summenformel C12H19BrOSi
Molekulargewicht (g/mol) 287.272
MDL-Nummer MFCD01318106
InChI-Schlüssel BFRHMVJJJGUHDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenoxy tert-butyl dimethylsilane, 3-bromophenyl tert-butyldimethylsilyl ether, 1-bromo-3-tert-butyldimethylsiloxy benzene, silane, 3-bromophenoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-1b3kt, 3-t-butyldimethylsilyloxybromobenzene, 3-t-butyldimethylsilyloxy bromobenzene, 3-bromophenoxy-tert-butyldimethylsilane, 3-tert-butyldimethylsiloxy bromobenzene
PubChem CID 11254705
IUPAC-Name (3-Bromphenoxy)-tert-butyl-dimethylsilan
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CC(=CC=C1)Br
Spezifikation
Siedepunkt 66°C (0.3mmHg)
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-(tert-butyldimethylsiloxy)benzene
Menge 1 g
Beilstein 2256298
Formelmasse 287.27
Reinheit (%) ≥98%
Brechungsindex 1.509
Empfindlichkeit Moisture sensitive