Learn More
1-Brom-3-(Trifluormethoxy)benzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417887
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11417887 25 g 25 Gramm
11319519 1 g 1 Gramm
11407887 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11417887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16561.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2252-44-0
Summenformel C7H4BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 241.007
MDL-Nummer MFCD00040943
InChI-Schlüssel WVUDHWBCPSXAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-trifluoromethoxy benzene, 3-trifluoromethoxy bromobenzene, 3-bromo trifluoromethoxy benzene, m-bromo trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-1-trifluoromethoxy benzene, benzene, 1-bromo-3-trifluoromethoxy, 3-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, bromo-3-trifluoromethoxy benzene, buttpark 91\57-27, 1-bromo-3-trifluoromethoxy-benzene
PubChem CID 519964
IUPAC-Name 1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Dichte 1.62
Siedepunkt 156°C to 158°C
Flammpunkt 62°C (143°F)
Brechungsindex 1.462
Menge 25 g
Beilstein 1945938
Formelmasse 241.01
Reinheit (%) ≥98%