Learn More
1-Bromo-4-(Dimethylamino)naphthalin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047123
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
59557-93-6
C12H12BrN
250.139
MFCD02093945
CWPDFSZHOZTGQW-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-dimethylamino naphthalene, acmc-20aox1, 4-bromonaphthyl dimethylamine, n,n-dimethyl-4-bromo-1-naphthylamine, n,n-dimethyl-4-bromonaphthalene-1-amine
4083804
4-Brom-N,N-dimethylnaphthalen-1-amin
CN(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)Br
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
59557-93-6
C12H12BrN
250.139
MFCD02093945
CWPDFSZHOZTGQW-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-dimethylamino naphthalene, acmc-20aox1, 4-bromonaphthyl dimethylamine, n,n-dimethyl-4-bromo-1-naphthylamine, n,n-dimethyl-4-bromonaphthalene-1-amine
4083804
4-Brom-N,N-dimethylnaphthalen-1-amin
CN(C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C21)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene
Dichte 1.4305
Siedepunkt 137°C to 139°C (2 mmHg)
Brechungsindex 1.6361
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 3254839
Formelmasse 250.14
Reinheit (%) 95%