Learn More
1-Brom-4-ethynylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364272 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11364272 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11364272 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 442790010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-ethynylbenzene
CAS 766-96-1
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 64°C to 65°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 71°C to 72°C (3.0 Torr)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H5Br
Menge 1 g
Synonym 4-bromophenylacetylene, benzene, 1-bromo-4-ethynyl, 1-bromo-4-ethynyl-benzene, 4-bromophenyl acetylene, 4'-bromophenyl acetylene, 4'-bromophenylacetylene, p-bromophenylacetylene, p-bromophenyl acetylene, 4-bromphenyl acetylene, 4-bromo-1-ethynylbenzene
InChI-Schlüssel LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)Br
IUPAC-Name 1-brom-4-ethynylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 181.03
PubChem CID 136603
Formelmasse 181.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, kristallines Pulver oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-4-ethynylbenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.