Learn More
1-Brom-4-fluor-2-iodbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480868
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11480868 5 g 5 Gramm
11470868 1 g 1 Gramm
11490868 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11480868
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25289.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 202865-72-3 | C6H3BrFI | 300.897 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202865-72-3
Summenformel C6H3BrFI
Molekulargewicht (g/mol) 300.897
MDL-Nummer MFCD00042578
InChI-Schlüssel QDCBSSUCEUMLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluoroiodobenzene, 4-fluoro-2-iodobromobenzene, 2-iodo-4-fluorobromobenzene, 1-bromo-4-fluoro-2-iodo-benzene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-iodo, 2-bromo-5-fluoro-1-iodobenzene, pubchem3233, acmc-1cljm, ksc493k3j, 1-bromo-2-iodo-4-fluorobenzene
PubChem CID 2773370
IUPAC-Name 1-Brom-4-Fluor-2-Iodbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)I)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene
Dichte 2.3
Siedepunkt 235°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.63
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 300.9
Reinheit (%) ≥98%