Learn More
1-Brom-4-Fluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494723 100 g 100 Gramm
11404733 500 g 500 Gramm
11414733 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494723 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11630.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.20 €
    37.65 € / 100 Gramm
    Sparen 4.55 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 460-00-4 | C6H4BrF | 175.00 g/mol
1-Bromo-4-fluorobenzene is used as an intermediate in the synthesis of atypical antipsychotic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Bromo-4-Fluorobenzol wird als Zwischenprodukt bei der Synthese atypischer Antipsychotika verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (0.14 g/l).
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 460-00-4
Summenformel C6H4BrF
Molekulargewicht (g/mol) 175.00
MDL-Nummer MFCD00000342
InChI-Schlüssel AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromofluorobenzene, p-bromofluorobenzene, p-fluorobromobenzene, 4-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-4-fluoro, 4-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-4-bromobenzene, 4-fluoro-1-bromobenzene, p-fluorophenyl bromide, bromo fluorobenzene
PubChem CID 9993
IUPAC-Name 1-Brom-4-Fluorbenzol
SMILES FC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-fluorobenzene
Schmelzpunkt -16°C
Dichte 1.604
Siedepunkt 151°C to 153°C
Flammpunkt 60°C (140°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.527
Menge 100 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 774102
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0.14g/L).
Formelmasse 175.01
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-4-fluorobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-4-fluorobenzene