Learn More
1-Brom-4-n-Butylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436866 25 g 25 Gramm
11446866 100 g 100 Gramm
11456866 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23979.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 41492-05-1 | C10H13Br | 213.118 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41492-05-1
Summenformel C10H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 213.118
MDL-Nummer MFCD00040934
InChI-Schlüssel BRGVKVZXDWGJBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-n-butylbenzene, 4-bromo-n-butylbenzene, 4-n-butylbromobenzene, 1-4-bromophenyl butane, benzene, 1-bromo-4-butyl, 4-butyl bromobenzene, 4-butyl-bromobenzene, 4-1-butylbromobenzene, 4-butyl phenylbromide, pubchem15109
PubChem CID 521059
IUPAC-Name 1-Brom-4-Butylbenzol
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-n-butylbenzene
Dichte 1.208
Siedepunkt 242°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Brechungsindex 1.53
Menge 25 g
Beilstein 2080263
Formelmasse 213.12
Reinheit (%) 98%