Learn More
1-Brom-4-n-Butylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-4-n-butylbenzene |
| Dichte | 1.208 |
| Siedepunkt | 242°C |
| Flammpunkt | 108°C (226°F) |
| Brechungsindex | 1.53 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 2080263 |
| Formelmasse | 213.12 |
| Reinheit (%) | 98% |