Learn More
1-Brom-4-n-dodecylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405757
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15405757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32963.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 126930-72-1 | C18H29Br | 325.334 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126930-72-1
Summenformel C18H29Br
Molekulargewicht (g/mol) 325.334
MDL-Nummer MFCD00191386
InChI-Schlüssel RFFMRBISTZHCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dodecylbromobenzene, 1-bromo-4-n-dodecylbenzene, benzene, 1-bromo-4-dodecyl, 4-bromododecylbenzene, pubchem22735, acmc-209bby, 1-bromo-4-dodecyl-benzene, ksc494g6d, 4-n-dodecylbromobenzene
PubChem CID 15120506
IUPAC-Name 1-Brom-4-dodecylbenzol
SMILES CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-n-dodecylbenzene
Dichte 1.07
Siedepunkt 376°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5034
Menge 5 g
Formelmasse 325.33
Reinheit (%) 98%