Learn More
1-Brom-4-n-Hexyloxybenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460581
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460581 5 g 5 Gramm
11450581 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460581 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20085.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 30752-19-3 | Molecular Formula: C12H17BrO | Molecular Weight: 257.171 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30752-19-3
Summenformel C12H17BrO
Molekulargewicht (g/mol) 257.171
MDL-Nummer MFCD00173753
InChI-Schlüssel GKLMJONYGGTHHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-hexyloxy benzene, 1-bromo-4-hexyloxybenzene, 1-4-bromophenoxy hexane, 1-bromo-4-n-hexyloxybenzene, 4-n-hexyloxybromobenzene, p-bromophenylhexyl ether, benzene, 1-bromo-4-hexyloxy, p-hexyloxybromobenzene, 4-hexyloxybromobenzene, 4-bromophenyl hexyl ether
PubChem CID 520492
IUPAC-Name 1-Brom-4-Hexoxybenzol
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-n-hexyloxybenzene
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.524
Menge 5 g
Formelmasse 257.18
Reinheit (%) 97%