Learn More
1-Brom-4-n-Octylbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477656
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477656 5 g 5 Gramm
11467656 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14676.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51554-93-9 | C14H21Br | 269.226 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51554-93-9
Summenformel C14H21Br
Molekulargewicht (g/mol) 269.226
MDL-Nummer MFCD00038348
InChI-Schlüssel OOZQSVXPBCINJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl octane, 1-bromo-4-n-octylbenzene, p-octylbromobenzene, p-bromophenyloctane, 4-n-octylbromobenzene, 1-p-bromophenyl octane, 4-bromooctylbenzene, 4-oct-1-yl bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-octyl, 4-bromo-1-octylbenzene
PubChem CID 142854
IUPAC-Name 1-Brom-4-Octylbenzol
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-n-octylbenzene
Menge 5 g
Formelmasse 269.23
Reinheit (%) 97%