Learn More
1-Brom-4-(n-octyloxy)benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420953
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420953 1 g 1 Gramm
11430953 5 g 5 Gramm
11440953 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420953 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13334.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 96693-05-9 | C14H21BrO | 285.225 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96693-05-9
Summenformel C14H21BrO
Molekulargewicht (g/mol) 285.225
MDL-Nummer MFCD00043445
InChI-Schlüssel UVBFFPZGOOKWNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromophenyl octyl ether, 1-bromo-4-octyloxy benzene, 1-bromo-4-octyloxybenzene, 4-n-octyloxybromobenzene, 1-bromo-4-n-octyloxy benzene, 4-bromo-1-octyloxybenzene, 4-octyloxybromobenzene, 4-bromo-octyloxybenzene, 4-bromophenyloctyl ether, 1-4-bromophenoxy octane
PubChem CID 145298
IUPAC-Name 1-brom-4-octoxybenzol
SMILES CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-(n-octyloxy)benzene
Siedepunkt 135°C to 137°C (0.5 mmHg)
Brechungsindex 1.518
Menge 1 g
Formelmasse 285.23
Reinheit (%) 98%