Learn More
1-Brom-4-n-Pentylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427127
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11427127 1 g 1 Gramm
11437127 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427127 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14457.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 51554-95-1 | C11H15Br | 227.145 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51554-95-1
Summenformel C11H15Br
Molekulargewicht (g/mol) 227.145
MDL-Nummer MFCD00061113
InChI-Schlüssel SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentylbromobenzene, 4-bromo-n-pentylbenzene, 1-bromo-4-n-pentylbenzene, 4-n-amylbromobenzene, 4-n-pentylbromobenzene, 1-bromo-4-pentyl-benzene, p-bromopentylbenzene, 4-bromopentylbenzene, 1-amyl-4-bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-pentyl
PubChem CID 2735599
IUPAC-Name 1-Brom-4-pentylbenzol
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-n-pentylbenzene
Menge 1 g
Formelmasse 227.15
Reinheit (%) 98%