Learn More
1-Brom-4-tert-butylbenzol, 97%
Artikelnummer. 10278043 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10278043 5 g Glasflasche 5 Gramm
10082850 25 g Glasflasche 25 Gramm
10092850 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10278043 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 225190050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3972-65-4 | C₁₀H₁₃Br | 213,12 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3972-65-4
Summenformel C10H13Br
Molekulargewicht (g/mol) 213.12
MDL-Nummer MFCD00000108
InChI-Schlüssel XHCAGOVGSDHHNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylbromobenzene, 1-bromo-4-tert-butyl benzene, butylbromobenzene, p-bromo-tert-butylbenzene, 1-bromo-4-t-butylbenzene, 1-bromo-4-1,1-dimethylethyl benzene, 4-tert-butyl-1-bromobenzene, p-bromo-t-butylbenzene, 1-bromo-p-t-butylbenzene, 4-bromo-tert-butylbenzene
PubChem CID 77595
IUPAC-Name 1-Brom-4-tert-Butylbenzol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromo-4-tert-butylbenzene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 15°C to 16°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2200g/mL
Siedepunkt 80°C to 81°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC6H4Br
Brechungsindex 1.5315 to 1.5345
Menge 5 g
Beilstein 05, 416
Relative Dichte 1.22
Formelmasse 213.12
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-4-tert-butylbenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke