Learn More
1-Brom-5-Fluorpentan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
1-Bromo-5-fluoropentane was used to prepare 18F-labeled (anilido)piperidine derivatives as ?-opioid receptor imaging agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Brom-5-Fluorpentan wurde zur Herstellung von 18F-markierten (Anilido)piperidinderivaten als μ-Opioid-Rezeptor-Bildgebungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (in Methanol). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
1-Brom-5-Fluorpentan wurde zur Herstellung von 18F-markierten (Anilido)piperidinderivaten als μ-Opioid-Rezeptor-Bildgebungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (in Methanol). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Bromo-5-fluoropentane |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.360 g/mL |
Siedepunkt | 162°C |
Strukturformel | F(CH2)5Br |
Brechungsindex | 1.4406 |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 1697258 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol (in methanol). Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 169.04 |