Learn More
Alfa Aesar™ 1-Brom-6-Phenylhexan, 97 %
Marke: Alfa Aesar™ L14568.06
Weitere Details : CAS : 27976-27-8 Netto-Gewicht : 0.00500kg
Menge | 5g |
---|
Chemische Identifikatoren
27976-27-8 | |
241.172 | |
RAOLIGFNQJMMKW-UHFFFAOYSA-N | |
561788 | |
C1=CC=C(C=C1)CCCCCCBr |
C12H17Br | |
MFCD00236022 | |
6-bromohexyl benzene, 1-bromo-6-phenylhexane, benzene, 6-bromohexyl, 1-bromo-6-phenyl-hexane, 6-phenylhexyl bromide, hexane, 1-bromo-6-phenyl, 6-bromanylhexylbenzene, 5-benzylpentyl bromide, 6-bromo-1-phenylhexane | |
6-Bromhexylbenzol |
Spezifikation
1-Bromo-6-phenylhexane | |
115°C to 118°C (6mmHg) | |
27976-27-8 | |
MFCD00236022 | |
6-bromohexyl benzene, 1-bromo-6-phenylhexane, benzene, 6-bromohexyl, 1-bromo-6-phenyl-hexane, 6-phenylhexyl bromide, hexane, 1-bromo-6-phenyl, 6-bromanylhexylbenzene, 5-benzylpentyl bromide, 6-bromo-1-phenylhexane | |
C1=CC=C(C=C1)CCCCCCBr | |
241.172 | |
241.18 |
1.5295 | |
5g | |
C12H17Br | |
2207649 | |
RAOLIGFNQJMMKW-UHFFFAOYSA-N | |
6-Bromhexylbenzol | |
561788 | |
97% |