Learn More
1-(Bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(Bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene |
| CAS | 1765-40-8 |
| Summenformel | C7H2BrF5 |
| MDL-Nummer | MFCD00000299 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | FC1=C(CBr)C(F)=C(F)C(F)=C1F |
| Molekulargewicht (g/mol) | 260.99 |
| Reinheit (%) | 97% |