Learn More
1-(Brommethyl)-3-Phenoxybenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10507273
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10507273 250 mg 250 Milligramm
10021962 1 g 1 Gramm
10768645 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10507273 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07329CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 51632-16-7
Summenformel C13H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 263.134
InChI-Schlüssel UJUNUASMYSTBSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromomethyl-3-phenoxybenzene, m-phenoxybenzyl bromide, 3-phenoxybenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-phenoxy, alpha-bromo-3-phenoxytoluene, 3-phenoxybenzylbromide, unii-gd31x56z15, 3-phenyloxybenzylbromide, m-bromomethyl phenyl phenyl ether, m-phenoxybenzylbromide
PubChem CID 94544
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-3-phenoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 263.13
Reinheit (%) 97%