Learn More
1-(Bromomethyl)-4-Chlor-2-Fluorobenzol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10059341
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10059341 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10059341 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM10077DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
CAS 71916-82-0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H5BrClF
Menge 1 g
Synonym 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluorobenzene, 4-chloro-2-fluorobenzyl bromide, 2-fluoro-4-chlorobenzyl bromide, 4-chloro-2-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-4-chloro-2-fluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluoro, pubchem4897, 1-bromomethyl-4-chloro-2-fluoro-benzene, acmc-209okn
InChI-Schlüssel UFCSSWZQROEFBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CBr
IUPAC-Name 1-(brommethyl)-4-chlor-2-fluorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 223.469
PubChem CID 2736551
Formelmasse 223