Learn More
1-Chlor-2,4-Difluorbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022627
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11452877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15495.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1435-44-5 | C6H3ClF2 | 148.537 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1435-44-5
Summenformel C6H3ClF2
Molekulargewicht (g/mol) 148.537
MDL-Nummer MFCD00042569
InChI-Schlüssel AJCSNHQKXUSMMY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 137001
IUPAC-Name 1-Chlor-2,4-difluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2,4-difluorobenzene
Schmelzpunkt -26°C
Dichte 1.353
Siedepunkt 126°C to 127°C
Flammpunkt 32°C (89°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.475
Menge 10 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2081077
Synonym 2,4-difluorochlorobenzene, 1-chloro-2,4-difluoro-benzene, benzene,1-chloro-2,4-difluoro, benzene, 1-chloro-2,4-difluoro, pubchem3415, 2,4-difluorchlorbenzol, 2,4-diflurochlorobenzene, acmc-1c2st, intermediates-zcf02093, 2,4-di-fluorochlorobenzene
Formelmasse 148.54
Reinheit (%) 98%