Learn More
1-Chlor-2-iodobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444180 10 g 10 Gramm
11453797 25 g 25 Gramm
11463797 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444180 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18255.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 615-41-8 | C6H4ClI | 238.45 g/mol
1-Chloro-2-iodobenzene is used as a precursor and involved in the preparation of 2,2'-dichloro-biphenyl. It is also used to prepare N,N-diaryl-o-phenylenediamines and 4(5)-(2-chlorophenyl)-1H-imidazole. It reacts with lanthanum metal in the presence of trimethylchlorosilane to prepare 1-chloro-2-trimethylsilylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-2-iodbenzol wird als Vorstufe verwendet und ist an der Herstellung von 2,2′-Dichlor-biphenyl beteiligt. Es wird auch bei der Herstellung von N,N-Diaryl-o-phenylendiamin und 4 (5)-(2-Chlorphenyl)-1H-imidazol verwendet. Es reagiert mit Lanthan in Gegenwart von Trimethylchlorosilan zur Herstellung von 1-Chlor-2-trimethylsilylbenzol.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen. Kühl lagern. Den Behälter dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-41-8
Summenformel C6H4ClI
Molekulargewicht (g/mol) 238.45
MDL-Nummer MFCD00001033
InChI-Schlüssel MPEOPBCQHNWNFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloroiodobenzene, o-chloroiodobenzene, o-iodochlorobenzene, 2-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-iodo, 2-chlorophenyl iodide, 2-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-2-iodo-benzene, chlorjodbenzol, iodochlorobenzene
PubChem CID 11993
IUPAC-Name 1-Chlor-2-iodbenzol
SMILES ClC1=CC=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2-iodobenzene
Schmelzpunkt 1°C
Dichte 1.954
Siedepunkt 108°C to 110°C (15 mmHg)
Flammpunkt 111°C (231°F)
Brechungsindex 1.6345
Menge 10 g
Beilstein 1905116
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with most common organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 238.46
Reinheit (%) 99%