Learn More
1-Chlor-2-Methyl-2-phenylpropan, 98 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 10647674 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10647674 1 L Glasflasche -
10205320 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10265360 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647674 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 124340010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 515-40-2
Summenformel C10H13Cl
Molekulargewicht (g/mol) 168.66
MDL-Nummer MFCD00000940
InChI-Schlüssel DNXXUUPUQXSUFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym neophyl chloride, 1-chloro-2-methyl-2-phenylpropane, 1-chloro-2-methylpropan-2-yl benzene, benzene, 2-chloro-1,1-dimethylethyl, 2-methyl-2-phenylpropyl chloride, neophylchloride, 2-chloro-1,1-dimethylethyl benzene, unii-of6e0410nf, beta-chloro-tert-butylbenzene, 2-chloromethyl-2-phenylpropane
PubChem CID 68191
IUPAC-Name (1-Chlor-2-Methylpropan-2-yl)benzol
SMILES CC(C)(CCl)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 95°C to 100°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C(CH3)2CH2Cl
Brechungsindex 1.5230 to 1.525
Menge 1 L
Beilstein 05,II,32
Merck Index 15,6544
Relative Dichte 1.04
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 168.67
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.