Learn More
1-Chlor-3-Fluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434474 25 g 25 Gramm
11444474 100 g 100 Gramm
11454474 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434474 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13123.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 625-98-9 | C6H4ClF | 130.55 g/mol
1-Chloro-3-fluorobenzene used as medicine and liquid crystal intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-3-Fluorobenzol, das als Medizin und Flüssigkristall-Zwischenprodukte verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-98-9
Summenformel C6H4ClF
Molekulargewicht (g/mol) 130.55
MDL-Nummer MFCD00000569
InChI-Schlüssel VZHJIJZEOCBKRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorofluorobenzene, 3-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-3-fluoro, m-fluorochlorobenzene, 3-fluorochlorobenzene, 1-fluoro-3-chlorobenzene, 1-chloro-3-fluoro-benzene, m-fluoro chlorobenzene, pubchem3419, 3-fluoro-chlorobenzene
PubChem CID 223087
IUPAC-Name 1-Chlor-3-Fluorbenzol
SMILES FC1=CC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-3-fluorobenzene
Dichte 1.224
Siedepunkt 126°C to 128°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Brechungsindex 1.494
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 2039303
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 130.55
Reinheit (%) 99%