Learn More
1-Chlor-4-Fluorobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15700839 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15700839 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10703783 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15700839 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 208200250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 352-33-0 | C6H4ClF | 130.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352-33-0
Summenformel C6H4ClF
Molekulargewicht (g/mol) 130.55
MDL-Nummer MFCD00000603
InChI-Schlüssel RJCGZNCCVKIBHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorofluorobenzene, p-fluorochlorobenzene, 4-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-4-fluoro, 1-fluoro-4-chlorobenzene, 1-chloro-4-fluoro-benzene, 4-fluorochlorobenzene, 1,4-fluorochlorobenzene, p-chloro-fluorobenzene, pubchem3420
PubChem CID 9604
IUPAC-Name 1-Chlor-4-Fluorbenzol
SMILES FC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-fluorobenzene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -21.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2260g/mL
Siedepunkt 129°C to 130°C
Flammpunkt 29°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H4F
Brechungsindex 1.4940 to 1.496
Menge 25 mL
Beilstein 05, 201
Relative Dichte 1.226
Formelmasse 130.55
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit