Learn More
1-Chlor-4-iodbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405533
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11405533 25 g 25 Gramm
11415533 100 g 100 Gramm
11425533 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11405533 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13459.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 637-87-6 | C6H4ClI | 238.452 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 637-87-6
Summenformel C6H4ClI
Molekulargewicht (g/mol) 238.452
MDL-Nummer MFCD00001053
InChI-Schlüssel GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroiodobenzene, p-chloroiodobenzene, 4-iodochlorobenzene, p-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-iodo, 1-chloro-4-iodo-benzene, p-chlorjodbenzol, 4-chloro iodobenzene, 4-chloro-iodobenzene, 4-iodo-chlorobenzene
PubChem CID 12510
IUPAC-Name 1-Chlor-4-iodbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-iodobenzene
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Siedepunkt 226°C to 227°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Menge 25 g
Beilstein 1634414
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 238.46
Reinheit (%) 99%