Learn More
1-Chloro-4-nitronaphthalene, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31110946
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31110946 250 mg
31109531 1 g
31103564 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31110946 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12517250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-4-nitronaphthalene
CAS 605-61-8
Summenformel C10H6ClNO2
MDL-Nummer MFCD00465088
Menge 250 mg
SMILES O=[N+](C1=C2C=CC=CC2=C(Cl)C=C1)[O-]
Molekulargewicht (g/mol) 207.61
Reinheit (%) 98%