Learn More
1-Chlor-5-triethylsilyl-4-pentyn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490418
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490418 5 g 5 Gramm
15400428 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15490418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53515.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 174125-30-5 | C11H21ClSi | 216.82 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 174125-30-5
Summenformel C11H21ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 216.82
MDL-Nummer MFCD00671352
InChI-Schlüssel YOFYXFCOGXKCGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-5-triethylsilyl-4-pentyne, 5-chloropent-1-ynyl triethyl silane, 5-chloropent-1-ynyl triethylsilane, 1-triethylsilyl-5-chloro-1-pentyne, 5-chloranylpent-1-ynyl triethyl silane, 5-chloropent-1-yn-1-yl triethylsilane, 5-chloropent-1-yn-1-yl triethyl silane, silane, 5-chloro-1-pentyn-1-yl triethyl
PubChem CID 2757930
IUPAC-Name 5-Chlorpent-1-ynyl(triethyl)silan
SMILES CC[Si](CC)(CC)C#CCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-5-triethylsilyl-4-pentyne
Menge 5 g
Strukturformel Cl(CH2)3C≡CSi(CH2CH3)3
Formelmasse 216.83
Reinheit (%) 97%