Learn More
1-Chlor-5-trimethylsilyl-4-pentyn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450158
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450158 25 g 25 Gramm
15440158 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450158 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53393.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 77113-48-5 | C8H15ClSi | 174.74 g/mol
1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chlor-5-trimethylsilyl-4-pentyne wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77113-48-5
Summenformel C8H15ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 174.74
MDL-Nummer MFCD00671353
InChI-Schlüssel UPVHIBLXQNNITH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-pentynyl trimethylsilane, 1-chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne, silane, 5-chloro-1-pentynyl trimethyl, acmc-1bffc, 5-chloro-1-trimethylsilylpent-1-yne, 5-chloropent-1-ynyl trimethyl silane, 5-chloropent-1-yn-1-yl trimethylsilane, silane, 5-chloro-1-pentyn-1-yl trimethyl
PubChem CID 2757942
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCCCl
Spezifikation
Siedepunkt 75°C to 77°C (21mmHg)
Chemischer Name oder Material 1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne
Menge 25 g
Flammpunkt 65°C (149°F)
Brechungsindex 1.456
Dichte 0.977
Strukturformel Cl(CH2)3C≡CSi(CH3)3
IUPAC-Name 5-Chlorpent-1-ynyl(trimethyl)silan
Formelmasse 174.75
Reinheit (%) 97%