Learn More
1-Chlormethyl-1H-1,2,4-Triazol, Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole, hydrochloride |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
Formelmasse | 154 |
Reinheit (%) | 98% |