Learn More
1-Chlornaphthalen, 85+ %, technisch, Rest 2-Chlornaphthalen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10479252 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10479252 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10575671 1 L Glasflasche 1 Liter
11954521 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10479252 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 180971000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 90-13-1 | C10H7Cl | 162.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-13-1 , 91-58-7
Summenformel C10H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 162.62
InChI-Schlüssel JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-chloronaphthalene, naphthalene, 1-chloro, 1-naphthyl chloride, chloronaphthalene, 1-chloro-naphthalene, alpha-naphthyl chloride, 1-chlornaftalen, 1-chloro naphthalene, alpha-chlornaphthalene, .alpha.-chloronaphthalene
PubChem CID 7003
IUPAC-Name 1-Chlornaphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloronaphthalene
Schmelzpunkt -2.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1940g/mL
Siedepunkt 259.0°C
Flammpunkt 121°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7Cl
Brechungsindex 1.6310 to 1.6340
Menge 100 mL
Beilstein 05,541
Merck Index 15,2151
Relative Dichte 1.194
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,petroleum,ether and alcohol
Formelmasse 162.62
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Chloronaphthalene, ca. 85-90%, remainder 2-Chloronaphthalene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.