Learn More
1-Chlornaphthalin, tech. 85%, Rest 2-Chlornaphthalin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11437277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11437277 250 g 250 Gramm
11427277 50 g 50 Gramm
11417277 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15029.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 90-13-1 | C10H7Cl | 162.616 g/mol
1-Chloronaphthalene was used as solvent additive in the fabrication of fullerene based photovoltaic devices. It was used in preparation of polyvinyl chloride based membranes of 5,10,15,20-tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinatocobalt(II) for arsenite determination. Also used in the synthesis of pharmaceutical compounds such as aryl chlorides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Chloronaphthalin wurde als Lösungsmitteladditiv bei der Herstellung von Fulleren-basierten Photovoltaikgeräten verwendet. Es wurde zur Herstellung von Membranen auf Polyvinylchlorid-Basis von 5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)porphyrinatocobalt(II) zur Arsenitbestimmung verwendet. Wird auch bei der Synthese pharmazeutischer Verbindungen wie Arylchlorid verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-13-1
Summenformel C10H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 162.616
MDL-Nummer MFCD00003874
InChI-Schlüssel JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-chloronaphthalene, naphthalene, 1-chloro, 1-naphthyl chloride, chloronaphthalene, 1-chloro-naphthalene, alpha-naphthyl chloride, 1-chlornaftalen, 1-chloro naphthalene, alpha-chlornaphthalene, .alpha.-chloronaphthalene
PubChem CID 7003
IUPAC-Name 1-Chlornaphthalin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chloronaphthalene
Schmelzpunkt ∼-8°C
Dichte 1.194
Siedepunkt 259°C
Flammpunkt 121°C (249°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest 2-Chlornaphthalin
Brechungsindex 1.633
Menge 250 g
Beilstein 970836
Merck Index 14,2149
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 162.62
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch