Learn More
1 – Chlorophthalazin, TRC
Artikelnummer. 30135559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135559 5 g 5 Gramm
30136130 1 g 1 Gramm
17903915 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135559 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3796605G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5784-45-2
Summenformel C8 H5 Cl N2
Molekulargewicht (g/mol) 164.59
Synonym Phthalazine, 1-chloro-, 1-Chlorophthalazine, NSC 71104
IUPAC-Name 1-Chlorphthalazin
SMILES Clc1nncc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Chlorophthalazine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H5ClN2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-8/h1-5H
Formelmasse 164.0141
Reinheit (%) >95%