Learn More
1-Cyan-4-(dimethylamino)-pyridinium Tetrafluorborat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Beschreibung
1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate is a cyanylation reagent for protein sulfhydryl groups and used to prepare protein-polysaccharide conjugates. It is employed as an activating agent for polysaccharide resins and conjugation of lipopolysaccharides while retaining endotoxic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Cyan-4-(dimethylamin)pyridiniumtetrafluorborat ist ein Cyanylierungsreagenz für Proteinsulfhydrylgruppen und wird zur Herstellung von Protein-Polysaccharid-Konjugaten verwendet. Es wird als Aktivierungsmittel für Polysaccharidharze und zur Konjugation von Lipopolysacchariden unter Beibehaltung der endotoxischen Aktivität eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Acetonitril
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Heizstoffen fernhalten.
1-Cyan-4-(dimethylamin)pyridiniumtetrafluorborat ist ein Cyanylierungsreagenz für Proteinsulfhydrylgruppen und wird zur Herstellung von Protein-Polysaccharid-Konjugaten verwendet. Es wird als Aktivierungsmittel für Polysaccharidharze und zur Konjugation von Lipopolysacchariden unter Beibehaltung der endotoxischen Aktivität eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Acetonitril
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Heizstoffen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Cyano-4-(dimethylamino)pyridinium tetrafluoroborate |
Schmelzpunkt | 196°C to 200°C |
Menge | 100 mg |
Beilstein | 5685616 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,and acetonitrile. |
Formelmasse | 234.99 |
Reinheit (%) | 98% |