Learn More
1-Cyanmethyl-2-(3-cyanphenyl)-4,5-dicyanimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7035810
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1347815-42-2
C14H6N6
258.244
MFCD20265160
KQHKTLGFDJPVEP-UHFFFAOYSA-N
1-cyanomethyl-2-3-cyanophenyl-4,5-dicyanoimidazole, 1-cyanomethyl-2-3-cyanophenyl imidazole-4,5-dicarbonitrile
73995593
1-(Cyanomethyl)-2-(3-Cyanophenyl)Imidazol-4,5-Dicarbonitril
C1=CC(=CC(=C1)C2=NC(=C(N2CC#N)C#N)C#N)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1347815-42-2
C14H6N6
258.244
MFCD20265160
KQHKTLGFDJPVEP-UHFFFAOYSA-N
1-cyanomethyl-2-3-cyanophenyl-4,5-dicyanoimidazole, 1-cyanomethyl-2-3-cyanophenyl imidazole-4,5-dicarbonitrile
73995593
1-(Cyanomethyl)-2-(3-Cyanophenyl)Imidazol-4,5-Dicarbonitril
C1=CC(=CC(=C1)C2=NC(=C(N2CC#N)C#N)C#N)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Cyanomethyl-2-(3-cyanophenyl)-4,5-dicyanoimidazole
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 258.24
Reinheit (%) 97%