Learn More
1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(Cyclopropylcarbonyl)piperazine |
Farbe | Braun bis farblos |
Dichte | 1.087 g/mL |
Siedepunkt | 120°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.524 |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 154.21 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Flüssigkeit |