Learn More
1-Decylboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
30.50 € - 408.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 24464-63-9
Summenformel C10H23BO2
Molekulargewicht (g/mol) 186.102
MDL-Nummer MFCD01074638
InChI-Schlüssel TUTSEMMBKGBUGD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-decylboronic acid, boronic acid, decyl, decylboranic acid, n-decaneboronic acid, n-, boronicacid, b-decyl, 1-decylboronic acid, ksc199m8d
PubChem CID 4186635
IUPAC-Name Decylboronsäure
SMILES B(CCCCCCCCCC)(O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11394326
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19957.03
1g
30.50 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11304336
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19957.06
5g
103.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 11-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11314336
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19957.14
25g
408.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 09-02-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
24464-63-9
186.102
TUTSEMMBKGBUGD-UHFFFAOYSA-N
4186635
B(CCCCCCCCCC)(O)O
C10H23BO2
MFCD01074638
n-decylboronic acid, boronic acid, decyl, decylboranic acid, n-decaneboronic acid, n-, boronicacid, b-decyl, 1-decylboronic acid, ksc199m8d
Decylboronsäure
Spezifikation
1-Decylboronic acid
86°C to 89°C
MFCD01074638
n-decylboronic acid, boronic acid, decyl, decylboranic acid, n-decaneboronic acid, n-, boronicacid, b-decyl, 1-decylboronic acid, ksc199m8d
TUTSEMMBKGBUGD-UHFFFAOYSA-N
Decylboronsäure
4186635
98%
24464-63-9
C10H23BO2
1743934
1g
B(CCCCCCCCCC)(O)O
186.102
186.1