Learn More
1-Deoxy-1-Nitro-L-Iditol-Hemihydrat, 99 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1-Deoxy-1-nitro-L-iditol hemihydrate |
Namenshinweis | 99% |
CAS | 207226-23-1 |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 89°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Show More |